Merck
KEY465193165
Key Organics / BIONET
2-bromo-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.04
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
bromo(4-nitrophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-8(5-10)6-1-3-7(4-2-6)11(12)13/h1-4,8H
Klucz InChI
GLXYIJPBMWDLPX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1L-041
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1L-041
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)