Merck
KEY458252611
Key Organics / BIONET
4-[4-(piperazin-2-yl)phenyl]morpholine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.34
Numer MDL:
Iupac Name
4-[4-(2-piperazinyl)phenyl]morpholine
Inchi Code
1S/C14H21N3O/c1-3-13(17-7-9-18-10-8-17)4-2-12(1)14-11-15-5-6-16-14/h1-4,14-16H,5-11H2
Klucz InChI
RTAZSKWNEMNKGR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FS-2839
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FS-2839
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)