Merck
KEY458252193
Key Organics / BIONET
methyl 4-carbamothioylbenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.24
Numer MDL:
mp
185 - 186
Iupac Name
methyl 4-(aminocarbothioyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO2S/c1-12-9(11)7-4-2-6(3-5-7)8(10)13/h2-5H,1H3,(H2,10,13)
Klucz InChI
FWQVHCUKDCCJSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BA-0935
Melting Point
185 - 186
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BA-0935
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)