Merck
KEY458251920
Key Organics / BIONET
8-ethoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.21
Numer MDL:
Iupac Name
8-ethoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10O5/c1-2-16-9-5-3-4-7-6-8(11(13)14)12(15)17-10(7)9/h3-6H,2H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
JMFDBVXPWUZBIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6X-0887
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6X-0887
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)