Merck
KEY458251909
Key Organics / BIONET
7-thia-2,5-diazatricyclo[6.4.0.0²,?]dodeca-1(12),3,5,8,10-pentaene-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.24
Numer MDL:
Iupac Name
imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O2S/c13-9(14)6-5-12-7-3-1-2-4-8(7)15-10(12)11-6/h1-5H,(H,13,14)
Klucz InChI
RPTIDKXUZBSTRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6T-0014
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6T-0014
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)