Merck
KEY458251429
Key Organics / BIONET
2,3-dimethylquinoxaline-6-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
Numer MDL:
Iupac Name
2,3-dimethyl-6-quinoxalinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-6-7(2)13-10-5-8(11(14)15)3-4-9(10)12-6/h3-5H,1-2H3,(H,14,15)
Klucz InChI
RCACNAWRFYUKLC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12X-0813
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12X-0813
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)