Merck
KEY424062523
Key Organics / BIONET
3-(1-phenylethenyl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.26
Numer MDL:
Iupac Name
3-(1-phenylvinyl)aniline
Inchi Code
1S/C14H13N/c1-11(12-6-3-2-4-7-12)13-8-5-9-14(15)10-13/h2-10H,1,15H2
Klucz InChI
QDCMCEBIIYNJLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DK-0003
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DK-0003
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)