Merck
KEY423214662
Key Organics / BIONET
2,3-dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,3-dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2F2N/c7-4-3(6(9)10)1-2-11-5(4)8/h1-2,6H
Klucz InChI
OYUPPTKJLOFLJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BK-0701
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BK-0701
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)