Merck
KEY414334584
Key Organics / BIONET
N-phenylquinolin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.27
Numer MDL:
Iupac Name
N-phenyl-N-(4-quinolinyl)amine
Inchi Code
1S/C15H12N2/c1-2-6-12(7-3-1)17-15-10-11-16-14-9-5-4-8-13(14)15/h1-11H,(H,16,17)
Klucz InChI
NRTUTGBOQZQBMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4706
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4706
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)