Merck
KEY410536872
Key Organics / BIONET
methyl 2-butyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.28
Numer MDL:
mp
105 - 107
Iupac Name
methyl 2-butyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-3-4-5-12-14-10-7-6-9(13(16)17-2)8-11(10)15-12/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)
Klucz InChI
NTAJPXKGAMPIHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KH-0712
Melting Point
105 - 107
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KH-0712
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)