Merck
KEY407051384
Key Organics / BIONET
1-hydroxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborole-6-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.95
Numer MDL:
Iupac Name
1-hydroxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7BO4/c10-8(11)5-1-2-6-4-13-9(12)7(6)3-5/h1-3,12H,4H2,(H,10,11)
Klucz InChI
VXDGEAYKTHEYPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2640
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2640
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)