Merck
KEY407051048
Key Organics / BIONET
{2-[(3-methoxyphenyl)dimethylsilyl]phenyl}methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.42
Numer MDL:
Iupac Name
{2-[(3-methoxyphenyl)(dimethyl)silyl]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C16H20O2Si/c1-18-14-8-6-9-15(11-14)19(2,3)16-10-5-4-7-13(16)12-17/h4-11,17H,12H2,1-3H3
Klucz InChI
NSLSMMYEIKOAGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2220
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2220
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)