Kluczowe dokumenty
KEY388193190
Key Organics / BIONET
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
mp
122-124
Iupac Name
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-8-6-1-2-9-10(6)4-5/h1-4H
Klucz InChI
VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4574
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)