Merck
KEY371462897
Key Organics / BIONET
methyl 4-iodo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.05
Numer MDL:
mp
65 - 67
Iupac Name
methyl 4-iodo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H8INO2/c1-9-4-5(8)3-6(9)7(10)11-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KSDPSEQHPJJWMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EG-0735
Melting Point
65 - 67
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EG-0735
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)