Merck
KEY366276658
Key Organics / BIONET
1-(4,6-dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.03
Numer MDL:
Iupac Name
1-(4,6-dichloro-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO/c1-4(11)5-3-10-7(9)2-6(5)8/h2-3H,1H3
Klucz InChI
CUSJXLAXSOGBJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid,Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CG-0732
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CG-0732
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)