Merck
KEY343107539
Key Organics / BIONET
4,4-diethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
bp
110 - 122 at 13mmHg
Iupac Name
4,4-diethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
Inchi Code
1S/C8H11F3O3/c1-3-13-7(14-4-2)5-6(12)8(9,10)11/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
JWDYGCDCWBPJCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LF-0739
Boiling point
110 - 122 at 13mmHg
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LF-0739
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)