Merck
KEY320856985
Key Organics / BIONET
2,2-bis(2-chloro-5-nitrophenyl)acetonitrile hydrate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.15
Numer MDL:
mp
209 - 211
Iupac Name
bis(2-chloro-5-nitrophenyl)acetonitrile hydrate
Inchi Code
1S/C14H7Cl2N3O4.H2O/c15-13-3-1-8(18(20)21)5-10(13)12(7-17)11-6-9(19(22)23)2-4-14(11)16;/h1-6,12H;1H2
Klucz InChI
BOEONDOHCYIJPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BF-0700
Melting Point
209 - 211
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BF-0700
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)