Merck
KEY267019949
Key Organics / BIONET
N-chloroacetyl-3-aminophenylpropionic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.67
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-{3-[(chloroacetyl)amino]phenyl}propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClNO3/c12-7-10(14)13-9-3-1-2-8(6-9)4-5-11(15)16/h1-3,6H,4-5,7H2,(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
RPOMZMMDPSBKLY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3947
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3947
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)