Kluczowe dokumenty
KEY250700012
Key Organics / BIONET
3-aminobenzene-1,2-diol
About This Item
mp
156 - 158
Iupac Name
3-amino-1,2-benzenediol
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H,7H2
Klucz InChI
MGBKJKDRMRAZKC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AE-0019
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)