Merck
KEY241404908
Key Organics / BIONET
methyl 5-bromo-2-fluoropyridine-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.02
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
61 - 62
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-fluoronicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-10-6(5)9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
QWPLSFRRQYGYTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MD-0701
Melting Point
61 - 62
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MD-0701
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)