Merck
KEY235883515
Key Organics / BIONET
4,6-dichloro-8-iodoquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.95
Numer MDL:
mp
134 - 136
Iupac Name
4,6-dichloro-8-iodoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl2IN/c10-5-3-6-7(11)1-2-13-9(6)8(12)4-5/h1-4H
Klucz InChI
FKOSDCAERUFQBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FD-0067
Melting Point
134 - 136
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FD-0067
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)