Merck
KEY195583189
Key Organics / BIONET
2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]butanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
Numer MDL:
Iupac Name
2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H17NO4/c1-5-6(7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)
Klucz InChI
PNFVIPIQXAIUAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3006
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3006
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)