Merck
KEY195583169
Key Organics / BIONET
(6-bromo-1H-indol-2-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.07
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
111 - 113
Iupac Name
(6-bromo-1H-indol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-7-2-1-6-3-8(5-12)11-9(6)4-7/h1-4,11-12H,5H2
Klucz InChI
CNSVVCNALIWZAK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store under inert gas at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/ED-0743
Melting Point
111 - 113
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/ED-0743
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)