Merck
KEY154404481
Key Organics / BIONET
4-(6-chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)morpholine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.67
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
101 - 103
Iupac Name
4-(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O/c1-7-11-8(10)6-9(12-7)13-2-4-14-5-3-13/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
UPGDYMACJFZROW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MB-0702
Melting Point
101 - 103
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MB-0702
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)