Merck
KEY128004154
Key Organics / BIONET
2-fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
88 - 90
Iupac Name
2-fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H5F4NO/c10-7-2-1-3-8(6(7)4-14)15-5-9(11,12)13/h1-3H,5H2
Klucz InChI
KPUXDDKZMLVAEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FA-0838
Melting Point
88 - 90
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FA-0838
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)