Merck
KEY087886915
Key Organics / BIONET
5,6-dimethyl-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.2
Numer MDL:
Iupac Name
5,6-dimethyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dione
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)10(12)13-9(7)11/h7-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
UJYUDTPLHOZSGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-0028
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-0028
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)