Merck
KEY087886685
Key Organics / BIONET
4-nitrophenyl 7-methoxy-2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
469.45
Numer MDL:
Iupac Name
4-nitrophenyl 7-methoxy-2,2-diphenyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C27H19NO7/c1-32-23-16-18(26(29)33-22-14-12-21(13-15-22)28(30)31)17-24-25(23)35-27(34-24,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2-17H,1H3
Klucz InChI
UCAIUWMOUIJRHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-0060
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-0060
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)