Merck
KEY040898074
Key Organics / BIONET
2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.28
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
113 - 114
Iupac Name
2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4S/c1-2-15-10(12)7-16-9-6-4-3-5-8(9)11(13)14/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
PIYOYRCYHLJDCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10X-0968
Melting Point
113 - 114
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10X-0968
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)