Kluczowe dokumenty
KEY004181634
Key Organics / BIONET
3-(azepan-1-yl)propan-1-amine
About This Item
bp
222C
mp
70 - [email protected] Hg
Iupac Name
3-(1-azepanyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11/h1-10H2
Klucz InChI
FXTRRLIESPAUHT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-071
Boiling point
222C
Melting Point
70 - [email protected] Hg
Signal Word
Danger
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-071
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)