Merck
KEY003450856
Key Organics / BIONET
1-benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.68
Numer MDL:
mp
208 - 209
Iupac Name
1-benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10ClNO3/c14-11-6-10(13(17)18)8-15(12(11)16)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2,(H,17,18)
Klucz InChI
NRKUXXZIOZEREM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8E-337S
Melting Point
208 - 209
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8E-337S
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)