Merck
KEY003448418
Key Organics / BIONET
3-(3,4-dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.14
Numer MDL:
mp
173 - 175
Iupac Name
3-(3,4-dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C13H9Cl2N3/c14-9-4-3-8(6-10(9)15)12-7-17-13-11(16)2-1-5-18(12)13/h1-7H,16H2
Klucz InChI
YKPNFHOHVDXVLE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3M-917
Melting Point
173 - 175
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3M-917
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)