Merck
KEY001132452
Key Organics / BIONET
2-cyano-N-(3,4-dichlorophenyl)acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.06
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
164 - 166
Iupac Name
2-cyano-N-(3,4-dichlorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O/c10-7-2-1-6(5-8(7)11)13-9(14)3-4-12/h1-2,5H,3H2,(H,13,14)
Klucz InChI
HXXDPDIVNQZPCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2D-095
Melting Point
164 - 166
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2D-095
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)