Kluczowe dokumenty
JWPH9999607D
J & W Pharmlab LLC
4-Hydroxy-tetrahydro-pyran-4-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.14
Iupac Name
4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c7-5-6(8)1-3-9-4-2-6/h8H,1-4H2
Klucz InChI
OXFYWRXLEMQSPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0704
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0704
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)