Merck
JWPH95E08C94
J & W Pharmlab LLC
Oxazol-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.19
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl oxazol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H12N2O3/c1-8(2,3)13-7(11)10-6-9-4-5-12-6/h4-5H,1-3H3,(H,9,10,11)
Klucz InChI
OXROIRWYICUEMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0694
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0694
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)