Merck
JWPH942F3242
J & W Pharmlab LLC
8-Methyl-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.22
Numer MDL:
Iupac Name
8-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C11H12O/c1-8-3-2-4-9-5-6-10(12)7-11(8)9/h2-4H,5-7H2,1H3
Klucz InChI
QQZGDROMFGJFHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in the Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0323
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0323
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)