Merck
JWPH3249EC4D
J & W Pharmlab LLC
2-Phenyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole hydrobromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.19
Numer MDL:
Iupac Name
2-phenyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H10N2S.BrH/c1-2-4-8(5-3-1)11-13-9-6-12-7-10(9)14-11;/h1-5,12H,6-7H2;1H
Klucz InChI
VFZKJCKZEPYQFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0218B
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0218B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)