Merck
JWPH3249E6B2
J & W Pharmlab LLC
8-Bromo-quinazoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.05
Numer MDL:
Iupac Name
8-bromoquinazoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-6-3-1-2-5-7(6)11-4-12-8(5)9(13)14/h1-4H,(H,13,14)
Klucz InChI
BXJKHZBEPCRSKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0401
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0401
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)