Merck
JWPH3249E5C5
J & W Pharmlab LLC
4-Bromo-quinazoline hydrobromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.96
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-bromoquinazoline hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H5BrN2.BrH/c9-8-6-3-1-2-4-7(6)10-5-11-8;/h1-5H;1H
Klucz InChI
HYSXCSMMFVRVPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0114B
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0114B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)