Merck
JWPH3249E576
J & W Pharmlab LLC
5-Amino-pyridazine-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
Numer MDL:
Iupac Name
5-amino-4-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5N3O2/c6-4-2-8-7-1-3(4)5(9)10/h1-2H,(H2,6,7)(H,9,10)
Klucz InChI
AKPRYFURIIOSPV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0024
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0024
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)