Merck
JWPH3249E42B
J & W Pharmlab LLC
(R)-Methyl-(5,6,7,8-tetrahydro-quinolin-8-yl)-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.16
Numer MDL:
Iupac Name
(R)-N-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c1-11-9-6-2-4-8-5-3-7-12-10(8)9;;/h3,5,7,9,11H,2,4,6H2,1H3;2*1H/t9-;;/m1../s1
Klucz InChI
YPMQTYHPAXHSTJ-KLQYNRQASA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0865S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0865S
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)