Merck
JWPH3249E3B1
J & W Pharmlab LLC
2-Methyl-3-nitro-6-trifluoromethyl-pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.12
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c1-4-5(12(13)14)2-3-6(11-4)7(8,9)10/h2-3H,1H3
Klucz InChI
XVZCBCSMUPWTMU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0704
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0704
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)