Merck
JWPH3249DEB7
J & W Pharmlab LLC
6-Methoxy-3,4-dihydro-2H-quinoxaline-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.32
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-quinoxalinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N2O3/c1-14(2,3)19-13(17)16-8-7-15-11-9-10(18-4)5-6-12(11)16/h5-6,9,15H,7-8H2,1-4H3
Klucz InChI
KRQQVPMAHZXAMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0395
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0395
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)