Merck
JWPH3249D936
J & W Pharmlab LLC
2-Bromo-4-(2-methoxy-ethoxy)-phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.09
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-(2-methoxyethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C9H11BrO3/c1-12-4-5-13-7-2-3-9(11)8(10)6-7/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
DAQDBWKQGYANFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/57R0003
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/57R0003
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)