Merck
JWPH3249D64D
J & W Pharmlab LLC
5,6,7,8-Tetrahydro-[1,6]naphthyridine-3-carboxylic acid ethyl ester dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.17
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine-3-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O2.2ClH/c1-2-15-11(14)9-5-8-6-12-4-3-10(8)13-7-9;;/h5,7,12H,2-4,6H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
CWSRBKHIEJHHGW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0382S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0382S
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)