Merck
JWPH3249D38C
J & W Pharmlab LLC
1-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-6-ylamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.13
Numer MDL:
Iupac Name
1-methylindolin-6-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.2ClH/c1-11-5-4-7-2-3-8(10)6-9(7)11;;/h2-3,6H,4-5,10H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
NBSDYXSEHVLNSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0365S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0365S
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)