Merck
JWPH3249D08A
J & W Pharmlab LLC
1-Carbobenzoxy-3-methylimidazolium triflate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.32
Numer MDL:
Iupac Name
1-[(benzyloxy)carbonyl]-3-methyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C12H13N2O2.CHF3O3S/c1-13-7-8-14(10-13)12(15)16-9-11-5-3-2-4-6-11;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-8,10H,9H2,1H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
ICFSDLPZJDDPHP-UHFFFAOYSA-M
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/40R0140
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/40R0140
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)