Merck
JWPH3249CE1F
J & W Pharmlab LLC
2-Chloromethyl-1-phenyl-1H-benzoimidazole hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.17
Numer MDL:
Iupac Name
2-(chloromethyl)-1-phenyl-1H-benzimidazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H11ClN2.ClH/c15-10-14-16-12-8-4-5-9-13(12)17(14)11-6-2-1-3-7-11;/h1-9H,10H2;1H
Klucz InChI
MAAHGMPGADCLLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Green Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0016S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0016S
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)