Merck
JWPH3249C4D6
J & W Pharmlab LLC
6-Ethyl-2,2-dimethyl-[1,3]dioxin-4-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-ethyl-2,2-dimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-4-6-5-7(9)11-8(2,3)10-6/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
BHYAGWPOZQFMQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0460
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0460
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)