Merck
JWPH3249C4B0
J & W Pharmlab LLC
5,6-Difluoro-indan-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5,6-difluoro-1,3-dihydro-2H-inden-2-one
Inchi Code
1S/C9H6F2O/c10-8-3-5-1-7(12)2-6(5)4-9(8)11/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
FPOCXYWEBBMGFD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in the Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0411
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0411
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)