Merck
JWPH3249C391
J & W Pharmlab LLC
3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl-propionic acid ethyl ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.13
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C6H9F3O3/c1-3-12-4(10)5(2,11)6(7,8)9/h11H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
HUCCJSWZXCFGFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0873
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0873
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)